Få mere at vide
Flunixin Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052165
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052165 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052165 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0915.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flunixin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunixin Isopropyl Ester
CAS 2731709-45-6
Analyt- eller komponentnavne Flunixin Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flunixin Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-10(2)24-16(23)12-6-5-9-21-15(12)22-14-8-4-7-13(11(14)3)17(18,19)20/h4-10H,1-3H3,(H,21,22)
SMIL CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F
IUPAC navn propan-2-yl 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 338.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 338.1242 g/mol