Få mere at vide
Flunixin D3 (methyl D3) 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321946
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30321946 1 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30321946 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13727010AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylær formel C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Mængde 1 mL
Synonym Flunixin D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[2-(trideuteriomethyl)-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 299.26
Formel vægt 299,0961 g/mol