Få mere at vide
Flunixin-5-hydroxy, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy Flunixin |
| CAS | 75369-61-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Hydroxy Flunixin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H11 F3 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22) |
| SMIL | Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.24 |
| Vis mere |