Få mere at vide
Flunixin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309415
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309415 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309415 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13726900AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunixin
CAS 38677-85-9
Analyt- eller komponentnavne Flunixin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H11 F3 N2 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
SMIL Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 296.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 296.0773 g/mol