Få mere at vide
Flunixin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flunixin |
| CAS | 38677-85-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flunixin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H11 F3 N2 O2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMIL | Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid |
| Vis mere |