Få mere at vide
Flunitrazepam EP Urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 17913226
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913226 25 mg
17962596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17913226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0069.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flunitrazepam EP Urenhed B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylflunitrazepam
CAS 2558-30-7
Analyt- eller komponentnavne Desmethylflunitrazepam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-(2-Fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (Demethylflunitrazepam), 5-(2-Fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Flunitrazepam Imp. B (EP), Demethylflunitrazepam, Desmethylflunitrazepam, Flunitrazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H10FN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3F)c2c1
IUPAC navn 5-(2-fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 299.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 299.0706 g/mol