Få mere at vide
Flunisolide, TRC
Artikelnummer. 30399864
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30399864 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30399864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5004852.5MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunisolide
CAS 3385-03-3
Molekylær formel C24 H31 F O6
Mængde 2.5 mg
Synonym (6α,11β,16α)-6-fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 6α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17α-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Aerobid, Aerobid M, Bronalide, Flunisolide, Lunis, Nasalide, Nasarel, Nisolid, RS 3999, Rhinalar, Soluzione, Synaclyn, Syntaris
InChI formel InChI=1S/C24H31FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h5-7,13-14,16-17,19-20,26,28H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Molekylvægt (g/mol) 434.5
Formel vægt 434.2105