Få mere at vide
Flunisolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flunisolide |
| CAS | 3385-03-3 |
| Molekylær formel | C24 H31 F O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (6α,11β,16α)-6-fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 6α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17α-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Aerobid, Aerobid M, Bronalide, Flunisolide, Lunis, Nasalide, Nasarel, Nisolid, RS 3999, Rhinalar, Soluzione, Synaclyn, Syntaris |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h5-7,13-14,16-17,19-20,26,28H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.5 |
| Formel vægt | 434.2105 |