Få mere at vide
Flunisolide Hemihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050088
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050088 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050088 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0379.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flunisolide Hemihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunisolide Hemihydrate
CAS 77326-96-6
Analyt- eller komponentnavne Flunisolide Hemihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C24 H31 F O6 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flunisolide Hemihydrate, (6alpha,11beta,16alpha)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione Hydrate (2:1)
InChI formel InChI=1S/2C24H31FO6.H2O/c2*1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26;/h2*5-7,13-14,16-17,19-20,26,28H,8-11H2,1-4H3;1H2/t2*13-,14-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+;/m00./s1
SMIL O.CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO.CC6(C)O[C@@H]7C[C@H]8[C@@H]9C[C@H](F)C%10=CC(=O)C=C[C@]%10(C)[C@H]9[C@@H](O)C[C@]8(C)[C@@]7(O6)C(=O)CO
IUPAC navn (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione hemihydrate
Molekylvægt (g/mol) 887.01
Mængde 250 mg
Formel vægt 886.4315 g/mol