Få mere at vide
Flunarizine EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 18060980
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060980 25 mg
18012980 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060980 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0175.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flunarizine EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
CAS 27469-60-9
Analyt- eller komponentnavne 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 F2 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flunarizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Flunarizine Imp. A (EP), 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-, Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]- (8CI), 1-(Di-p-fluorobenzhydryl)piperazine, 4-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, N-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, N-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)piperazine, R 19352, T 841, Flunarizine Dihydrochloride Impurity A, Flunarizine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
SMIL Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Molekylvægt (g/mol) 288.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 288.1438 g/mol