Få mere at vide
Flunarizine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Flunarizine EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine |
| CAS | 27469-60-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 F2 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flunarizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Flunarizine Imp. A (EP), 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-, Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]- (8CI), 1-(Di-p-fluorobenzhydryl)piperazine, 4-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, N-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, N-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)piperazine, R 19352, T 841, Flunarizine Dihydrochloride Impurity A, Flunarizine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine |
| Vis mere |