Få mere at vide
Flumioxazin (frit amin) 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309306
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309306 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309306 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13725200AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flumioxazin (free amine)
CAS 103361-42-8
Analyt- eller komponentnavne Flumioxazin (free amine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H9 F N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propynyl)- (9CI), 6-Amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
InChI formel InChI=1S/C11H9FN2O2/c1-2-3-14-9-5-8(13)7(12)4-10(9)16-6-11(14)15/h1,4-5H,3,6,13H2
SMIL Nc1cc2N(CC#C)C(=O)COc2cc1F
IUPAC navn 6-amino-7-fluoro-4-prop-2-ynyl-1,4-benzoxazin-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 220.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 220,065 g/mol