missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flumetralin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flumetralin |
| CAS | 62924-70-3 |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl F4 N3 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-N-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N-ethyl-6-fluorobenzenemethanamine, CGA 41065, Flumetralin, Premier, Prime +, Benzenemethanamine, 2-chloro-N-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N-ethyl-6-fluoro- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClF4N3O4/c1-2-22(8-10-11(17)4-3-5-12(10)18)15-13(23(25)26)6-9(16(19,20)21)7-14(15)24(27)28/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMIL | CCN(Cc1c(F)cccc1Cl)c2c(cc(cc2[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]-N-ethyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.73 |
| Formel vægt | 421.0452 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?