missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flumethasone, TRC

Artikelnummer. 18091420
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091420 50 mg
18070820 250 mg
18082210 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF45500050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2135-17-3
Molekylær formel C22 H28 F2 O5
Molekylvægt (g/mol) 410.45
Synonym Flumetasone, Flumetasone Pivalate Imp. A (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,9-difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (8CI), (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9α-Difluoro-16α-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 6α,9α-Difluoro-16α-methylprednisolone, 6α-Fluorodexamethasone, 6α-Fluorodexamethazone, Anaprime, Aniprime, Aniprome, Cortexillar, Flucort, Flucorticin, Flumethason, Flumethasone, Flutamethasone, Fluvet, Methagon, NSC 5402, NSC 54702, RS 2177, U 10974, Vecort
IUPAC navn (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6alpha,9-Difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Flumetasone)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 410.1905
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.