missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flumethasone 21-Pivalate, TRC

Artikelnummer. 17962375
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962375 100 mg
17903515 25 mg
17921505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17962375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF455015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2002-29-1
Molekylær formel C27 H36 F2 O6
Molekylvægt (g/mol) 494.57
Synonym 6α,9-Difluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl 2,2-dimethylpropanoate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-pivalate (7CI,8CI), Pivalic acid, 21-ester with 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (8CI), 6α,9α-Difluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-pivalate, 6α,9α-Difluoro-16α-methylprednisolone 21-pivalate, Flumetasone 21-pivalate, Flumetasone pivalate, Flumethasone 21-pivalate, Flumethasone pivalate, Locacorten, Locorten, Lorinden, Losalen, NSC 107680
IUPAC navn [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2-dimethylpropanoate
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flumetasone pivalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36F2O6/c1-14-9-16-17-11-19(28)18-10-15(30)7-8-24(18,5)26(17,29)20(31)12-25(16,6)27(14,34)21(32)13-35-22(33)23(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,31,34H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formel vægt 494.248
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.