Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flumethasone |
| CAS | 2135-17-3 |
| Smeltepunkt | >238.0°C |
| Molekylær formel | C22H28F2O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI nøgle | WXURHACBFYSXBI-GQKYHHCASA-N |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (1R,2R,3aS,3bS,5S,9aS,9bR,10S,11aS)-5,9b-difluor-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a, 11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.46 |
| Formel vægt | 410.46 |