Få mere at vide
Flumequine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flumequine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 261.0801 |