Learn More
Flumequine, Mikromol™
Description
Flumequine
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Flumequine |
| CAS | 42835-25-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flumequine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 F N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O |
| IUPAC navn | (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid |
| Show More |