Få mere at vide
Flumequine EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Flumequine EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flumequine Ethyl Ester |
| CAS | 42835-47-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flumequine Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 F N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate (Flumequine Ethyl Ester), Flumequine Imp. B (EP), 9-fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-Benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid ethyl ester, Flumequine ethyl ester, Flumequine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16FNO3/c1-3-21-16(20)13-8-18-9(2)4-5-10-6-11(17)7-12(14(10)18)15(13)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN2C(C)CCc3cc(F)cc(C1=O)c23 |
| IUPAC navn | Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate |
| Vis mere |