missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flumequine EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Flumequine EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flumequine Ethyl Ester |
| CAS | 42835-47-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flumequine Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 F N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate (Flumequine Ethyl Ester), Flumequine Imp. B (EP), 9-fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-Benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid ethyl ester, Flumequine ethyl ester, Flumequine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16FNO3/c1-3-21-16(20)13-8-18-9(2)4-5-10-6-11(17)7-12(14(10)18)15(13)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN2C(C)CCc3cc(F)cc(C1=O)c23 |
| IUPAC navn | Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?