Få mere at vide
Flumequine, 98%, Thermo Scientific™
Inhibits topoisomerases in gram negative bacteria
476.87 DKK - 1537.34 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 42835-25-6
Molekylær formel C14H12FNO3
Molekylvægt (g/mol) 261.252
MDL nummer MFCD00079298
InChI nøgle DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-Fluoro-1,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-1-oxopyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic Acid
PubChem CID 3374
ChEBI CHEBI:85269
SMIL CC1CCC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2)F)C(=O)O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15497639
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66332.03
1g
476.87 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15407649
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66332.06
5g
1537.34 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
42835-25-6
261.252
DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
3374
CC1CCC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2)F)C(=O)O
C14H12FNO3
MFCD00079298
9-Fluoro-1,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-1-oxopyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic Acid
CHEBI:85269
Tekniske data
Flumequine
White
C14H12FNO3
490724
9-Fluoro-1,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-1-oxopyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic Acid
DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
261.252
CHEBI:85269
98%
42835-25-6
>110°C (230°F)
MFCD00079298
14,4137
Soluble in DMSO and dilute alkali hydroxides; Insoluble in water
CC1CCC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2)F)C(=O)O
3374
261.25
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 255-962-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DK1672000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater