Få mere at vide
Flumequine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313860
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313860 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313860 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13718000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flumequine
CAS 42835-25-6
Analyt- eller komponentnavne Flumequine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H12 F N O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
SMIL CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
IUPAC navn (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 261.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 261.0801 g/mol