Få mere at vide
Flumazenil EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Flumazenil EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Fluoro-4-methyl-3,4-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
| CAS | 78755-80-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Fluoro-4-methyl-3,4-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 F N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7-Fluoro-3,4-dihydro-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9FN2O2/c1-13-5-9(14)12-8-3-2-6(11)4-7(8)10(13)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | CN1CC(=O)Nc2ccc(F)cc2C1=O |
| IUPAC navn | 7-fluoro-4-methyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2,5-dione |
| Vis mere |