Få mere at vide
Flumazenil karboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 17941825
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941825 10 mg
30005954 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17941825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF50045510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84378-44-9
Molekylær formel C13 H10 F N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 275.24
Synonym 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil Related Compound A (USP)
IUPAC navn 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylsyre
SMIL CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
Formel vægt 275.0706