Få mere at vide
Cole-Parmer™ Fluke™ Thermocouple Thermometer with Single Input
Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-250 °C til +1372 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dual backlit display provides readout of channel temperature, differential temperature (dual-input models) and minimum/maximum/average readings with time stamp.
- Readout in °F, °C, or Kelvin (K).
- Meters are ruggedly designed with a splash- and dust-resistant housing.
- Sleep mode increases battery life.
- Includes one type K bead thermocouple per input channel and protective holster.
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (engelsk) | 6 in. |
| Sondetype | Type J, Type K, Type T |
| Opløsning | 0.1°; 1° above 1000° |
| Oversigt | Thermocouple Thermometer with Single Input |
| Temperaturområde (engelsk) | -418°F to +2501°F |
| Temperaturområde (metrisk) | -250 °C til +1372 °C |
| Batterilevetid | 1000 hr. |
| Batteritype | 3 x AA |
| Nøjagtighed | ±0.05% of reading 0.5°F ( 0.3°C) |
| Vise | LCD |