Få mere at vide
Fluindione, Mikromol™
Artikelnummer. 18052350
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18052350 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052350 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3728.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluindione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluindione
CAS 957-56-2
Analyt- eller komponentnavne Fluindione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H9 F O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
InChI formel InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
SMIL Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC navn 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 240.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.0587 g/mol