Få mere at vide
Fluindione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313060
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313060 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313060 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13717800AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluindione
CAS 957-56-2
Analyt- eller komponentnavne Fluindione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H9 F O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
InChI formel InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
SMIL Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC navn 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 240.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 240.0587 g/mol