Få mere at vide
Fluindione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluindione |
| CAS | 957-56-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fluindione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H9 F O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Vis mere |