missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fluindapyr, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluindapyr |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20F3N3O/c1-9-7-18(2,3)14-11(19)5-6-12(13(9)14)22-17(25)10-8-24(4)23-15(10)16(20)21/h5-6,8-9,16H,7H2,1-4H3,(H,22,25) |
| Formel vægt | 351.1558 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?