Få mere at vide
Fluindapyr 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311961
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311961 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311961 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13717700AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluindapyr
CAS 1383809-87-7
Analyt- eller komponentnavne Fluindapyr
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H20 F3 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Fluindapyr
InChI formel InChI=1S/C18H20F3N3O/c1-9-7-18(2,3)14-11(19)5-6-12(13(9)14)22-17(25)10-8-24(4)23-15(10)16(20)21/h5-6,8-9,16H,7H2,1-4H3,(H,22,25)
SMIL CC1CC(C)(C)c2c(F)ccc(NC(=O)c3cn(C)nc3C(F)F)c12
IUPAC navn 3-(difluoromethyl)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydroinden-4-yl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 351.3661
Mængde 1 ml
Formel vægt 351.1558 g/mol