Få mere at vide
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske enkeltkanals pipetter
Artikelnummer. 31891605 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μl
10 til 300 μl
2,5 til 100 μl
20 til 1.000 μl
5 til 200 μl
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31891605 20 til 1.000 μl
31891598 0,5 til 10 μl
31891599 2,5 til 100 μl
31891610 5 til 200 μl
31891608 10 til 300 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31891605 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4674050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro elektroniske ClipTip™ enkeltkanals pipetter kombinerer en stor touchskærm, ultrabred hastighedsvalg og sikker ClipTip™ forsegling for at levere præcis, reproducerbar pipettering med hurtigere træning og sikker brug i fælles laboratorier.
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske enkeltkanals pipetter forenkler elektronisk pipettering samtidig med, at de udvider arbejdsgangskontrol og standardisering. En stor, højtopløselig touchskærm og ultrabred hastighedsvalg muliggør intuitiv opsætning og præcis håndtering på tværs af væsketyper. Sikker ClipTip™ forsegling, forudindstillede og avancerede programmeringstilstande, adgangskodebeskyttelse samt service- og kalibreringslogs understøtter reproducerbare resultater og sikker drift i fælles og regulerede laboratorier.
Funktioner:
  • Stor berøringsskærm brugergrænseflade: En højtopløselig touchskærm giver direkte, visuel interaktion ved opsætning og eksekvering, hvilket reducerer træningstiden og minimerer opsætningsfejl sammenlignet med knap- eller joystick-baseret navigation.
  • Ultra-bred hastighedsvalg: Et af de bredeste aspirations- og doseringshastighedsområder, der findes, understøtter skånsom håndtering af følsomme prøver, præcis kontrol af viskøse væsker og hurtigere udførelse for tidskritiske arbejdsgange.
  • Enkle forudindstillinger og avanceret programmering: Let anvendelige forudindstillede tilstande understøtter hurtig onboarding for nye eller lejlighedsvise brugere, mens avanceret trinprogrammering muliggør komplekse, flertrinsprotokoller til krævende applikationer.
  • Pegefingeroperation med øget rotationsfleksibilitet: Bevarer Thermo Fishers –anerkendte pegefingerfunktion med en bredere rotationsvinkel ved fingerstøtten for at tilpasse forskellige håndstørrelser, grebsvinkler og arbejdspositioner.
  • Sikker ClipTip™ teknologi: ClipTip™ Spidserne låses og forsegles indtil den bevidste udkastning, hvilket hjælper med at sikre ensartet volumen og reduceret variation fra dispenser til dispenser.
  • Elektronisk tipudkastning med sikker udkastningsbelysning: Elektronisk udkastning af spidsen reducerer fysisk indsats og inkluderer LED-belysning, der indikerer, hvornår udstødning er mulig, hvilket giver ergonomiske fordele og øget brugersikkerhed.
  • Adgangskodebeskyttelse og brugerprofiler: Adgangskodebeskyt kritiske indstillinger og protokoller og understøtter op til fem brugerprofiler for at muliggøre standardiseret drift i delte og regulerede laboratoriemiljøer.
  • Tilpassede kalibreringsmuligheder: Muliggør kalibrering til kundespecifikke væsker eller miljøforhold for at tilpasse ydeevnen til reelle laboratoriearbejdsgange.
  • Service- og vedligeholdelsessporing: Indbyggede servicepåmindelser, kalibreringslogfiler og brugssporing understøtter, instrumentstyring og overholdelsesdokumentation over tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med ClipTip 1000
Model- Bluetooth
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk enkeltkanals pipette
Volumen (metrisk) 20 til 1.000 μl
Vise Berøringsskærm
Finger stil Ergonomisk pegefinger
Flersproget brugergrænseflade Ja
garanti 1 år, 2 år med registrering