Få mere at vide
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske enkeltkanals pipetter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske enkeltkanals pipetter forenkler elektronisk pipettering samtidig med, at de udvider arbejdsgangskontrol og standardisering. En stor, højtopløselig touchskærm og ultrabred hastighedsvalg muliggør intuitiv opsætning og præcis håndtering på tværs af væsketyper. Sikker ClipTip™ forsegling, forudindstillede og avancerede programmeringstilstande, adgangskodebeskyttelse samt service- og kalibreringslogs understøtter reproducerbare resultater og sikker drift i fælles og regulerede laboratorier.
Funktioner:
- Stor berøringsskærm brugergrænseflade: En højtopløselig touchskærm giver direkte, visuel interaktion ved opsætning og eksekvering, hvilket reducerer træningstiden og minimerer opsætningsfejl sammenlignet med knap- eller joystick-baseret navigation.
- Ultra-bred hastighedsvalg: Et af de bredeste aspirations- og doseringshastighedsområder, der findes, understøtter skånsom håndtering af følsomme prøver, præcis kontrol af viskøse væsker og hurtigere udførelse for tidskritiske arbejdsgange.
- Enkle forudindstillinger og avanceret programmering: Let anvendelige forudindstillede tilstande understøtter hurtig onboarding for nye eller lejlighedsvise brugere, mens avanceret trinprogrammering muliggør komplekse, flertrinsprotokoller til krævende applikationer.
- Pegefingeroperation med øget rotationsfleksibilitet: Bevarer Thermo Fishers –anerkendte pegefingerfunktion med en bredere rotationsvinkel ved fingerstøtten for at tilpasse forskellige håndstørrelser, grebsvinkler og arbejdspositioner.
- Sikker ClipTip™ teknologi: ClipTip™ Spidserne låses og forsegles indtil den bevidste udkastning, hvilket hjælper med at sikre ensartet volumen og reduceret variation fra dispenser til dispenser.
- Elektronisk tipudkastning med sikker udkastningsbelysning: Elektronisk udkastning af spidsen reducerer fysisk indsats og inkluderer LED-belysning, der indikerer, hvornår udstødning er mulig, hvilket giver ergonomiske fordele og øget brugersikkerhed.
- Adgangskodebeskyttelse og brugerprofiler: Adgangskodebeskyt kritiske indstillinger og protokoller og understøtter op til fem brugerprofiler for at muliggøre standardiseret drift i delte og regulerede laboratoriemiljøer.
- Tilpassede kalibreringsmuligheder: Muliggør kalibrering til kundespecifikke væsker eller miljøforhold for at tilpasse ydeevnen til reelle laboratoriearbejdsgange.
- Service- og vedligeholdelsessporing: Indbyggede servicepåmindelser, kalibreringslogfiler og brugssporing understøtter, instrumentstyring og overholdelsesdokumentation over tid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | ClipTip 12,5 |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Pink (Pink) |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | ClipTip 12.5 |
| Model- | Bluetooth |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhed | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |