Få mere at vide
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektronisk pipetteladestativ og forlængelsessæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske pipetteopladningsstativ muliggør samtidig trådløs opladning af op til fire elektroniske pipetter uden individuelle kabler. Dedikerede hvilepositioner gør det muligt midlertidigt at placere pipetter med spidser fastgjort og væske indeni under korte arbejdsafbrydelser. Et modulært udvidelsesdesign understøtter skalerbar opladningskapacitet til delte laboratoriemiljøer.
Funktioner:
- Elektronisk pipet-ladestativ til delte laboratorier: Designet specifikt til Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske pipetter, der bruges i enkelt- og multikanals arbejdsgange.
- Samtidig opladning af op til fire pipetter: Understøtter trådløs opladning af op til fire elektroniske pipetter samtidig, hvilket reducerer kabelrod og laboratoriekompleksitet.
- Dedikerede opladnings- og hvilepositioner: Omfatter aktive ladepositioner og separate midlertidige hvilepositioner for sikker placering af pipetter under korte arbejdsgangspauser.
- Midlertidig hvile med spidser og væske indeni: Gør det muligt for brugere kortvarigt at hvile pipetter med spidser påmonteret og væske tilbageholdt, når man rækker efter rør, reagenser eller plader.
- Modulært og skalerbart design: Udvidelsessæt gør det muligt at skalere opladningskapaciteten fra én til fire pipetter, efterhånden som laboratoriebehovene vokser.
- Organiseret bænkaftryk: Holder elektroniske pipetter synlige, tilgængelige og sikkert placeret for at understøtte effektiv drift i fælles laboratorier.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | FluidEase pipetter |
| Inkluderer | FluidEase Ladestativbase (1-position) |
| Produkttype | Opladningsstander |