Få mere at vide
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske multikanalpipetter
Artikelnummer. 31891611 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μl
1 til 30 μl
10 til 300 μl
2,5 til 100 μl
25 til 1250 μl
3 til 125 μl
5 til 200 μl
Antal kanaler:
8
12
16
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler
31891611 0,5 til 10 μl 8
31891594 2,5 til 100 μl 8
31891602 5 til 200 μl 8
31891597 10 til 300 μl 8
31891600 25 til 1250 μl 8
31891612 0,5 til 10 μl 12
31891606 2,5 til 100 μl 12
31891609 5 til 200 μl 12
31891593 10 til 300 μl 12
31891601 25 til 1250 μl 12
31891604 0,5 til 10 μl 16
31891595 1 til 30 μl 16
31891596 3 til 125 μl 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 31891611 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4676010
Præcis væskehåndtering. Enestående besparelser.
Brug rabatkode 27941
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske multikanalpipetter muliggør ubesværet fyldning af 96- og 384-brøndsplader med touchskærmskontrol, ultrabred hastighedsvalg og sikker ClipTip™ forsegling for reproducerbare, højkapacitetsarbejdsgange i delte laboratorier.
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske multikanalpipetetter er designet til at forenkle og standardisere pladebaserede arbejdsgange. En stor touchskærm og ultrabred hastighedsvalg understøtter præcis aspiration og dosering på tværs af væsketyper. Sikker ClipTip™ forsegling, ubesværede overgange fra kolonne til række, forudindstillede og avancerede programmeringstilstande samt adgangskodebeskyttede indstillinger muliggør reproducerbar, højgennemstrømningspladeudfyldning på tværs af delte laboratoriemiljøer
Funktioner:
  • Stor berøringsskærm brugergrænseflade: En højtopløselig touchskærm giver direkte, visuel interaktion ved opsætning og eksekvering, hvilket reducerer træningstiden og minimerer opsætningsfejl sammenlignet med knap- eller joystick-baseret navigation.
  • Ultra-bred hastighedsvalg: Et af de bredeste aspirations- og doseringshastighedsområder, der findes, understøtter skånsom håndtering af følsomme prøver, præcis kontrol af viskøse væsker og hurtigere udførelse for tidskritiske arbejdsgange.
  • Enkle forudindstillinger og avanceret programmering: Let anvendelige forudindstillede tilstande understøtter hurtig onboarding for nye eller lejlighedsvise brugere, mens avanceret trinprogrammering muliggør komplekse, flertrinsprotokoller til krævende applikationer.
  • Pegefingeroperation med øget rotationsfleksibilitet: Bevarer Thermo Fishers –anerkendte pegefingerfunktion med en bredere rotationsvinkel ved fingerstøtten for at tilpasse forskellige håndstørrelser, grebsvinkler og arbejdspositioner.
  • Sikker ClipTip™ teknologi: ClipTip™ Spidserne låses og forsegles indtil den bevidste udkastning, hvilket hjælper med at sikre ensartet volumen og reduceret variation fra dispenser til dispenser.
  • Elektronisk tipudkastning med sikker udkastningsbelysning: Elektronisk udkastning af spidsen reducerer fysisk indsats og inkluderer LED-belysning, der indikerer, hvornår udstødning er mulig, hvilket giver ergonomiske fordele og øget brugersikkerhed.
  • Adgangskodebeskyttelse og brugerprofiler: Adgangskodebeskyt kritiske indstillinger og protokoller og understøtter op til fem brugerprofiler for at muliggøre standardiseret drift i delte og regulerede laboratoriemiljøer.
  • Tilpassede kalibreringsmuligheder: Muliggør kalibrering til kundespecifikke væsker eller miljøforhold for at tilpasse ydeevnen til reelle laboratoriearbejdsgange.
  • Service- og vedligeholdelsessporing: Indbyggede servicepåmindelser, kalibreringslogfiler og brugssporing understøtter, instrumentstyring og overholdelsesdokumentation over tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Pink (Pink)
Engangs Genanvendelig
Til brug med ClipTip 12.5
Model- Bluetooth
Antal kanaler 8
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μl
Vise Berøringsskærm
Finger stil Ergonomisk pegefinger
Flersproget brugergrænseflade Ja
garanti 1 år, 2 år med registrering