Få mere at vide
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske multikanalpipetter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniske multikanalpipetetter er designet til at forenkle og standardisere pladebaserede arbejdsgange. En stor touchskærm og ultrabred hastighedsvalg understøtter præcis aspiration og dosering på tværs af væsketyper. Sikker ClipTip™ forsegling, ubesværede overgange fra kolonne til række, forudindstillede og avancerede programmeringstilstande samt adgangskodebeskyttede indstillinger muliggør reproducerbar, højgennemstrømningspladeudfyldning på tværs af delte laboratoriemiljøer
Funktioner:
- Stor berøringsskærm brugergrænseflade: En højtopløselig touchskærm giver direkte, visuel interaktion ved opsætning og eksekvering, hvilket reducerer træningstiden og minimerer opsætningsfejl sammenlignet med knap- eller joystick-baseret navigation.
- Ultra-bred hastighedsvalg: Et af de bredeste aspirations- og doseringshastighedsområder, der findes, understøtter skånsom håndtering af følsomme prøver, præcis kontrol af viskøse væsker og hurtigere udførelse for tidskritiske arbejdsgange.
- Enkle forudindstillinger og avanceret programmering: Let anvendelige forudindstillede tilstande understøtter hurtig onboarding for nye eller lejlighedsvise brugere, mens avanceret trinprogrammering muliggør komplekse, flertrinsprotokoller til krævende applikationer.
- Pegefingeroperation med øget rotationsfleksibilitet: Bevarer Thermo Fishers –anerkendte pegefingerfunktion med en bredere rotationsvinkel ved fingerstøtten for at tilpasse forskellige håndstørrelser, grebsvinkler og arbejdspositioner.
- Sikker ClipTip™ teknologi: ClipTip™ Spidserne låses og forsegles indtil den bevidste udkastning, hvilket hjælper med at sikre ensartet volumen og reduceret variation fra dispenser til dispenser.
- Elektronisk tipudkastning med sikker udkastningsbelysning: Elektronisk udkastning af spidsen reducerer fysisk indsats og inkluderer LED-belysning, der indikerer, hvornår udstødning er mulig, hvilket giver ergonomiske fordele og øget brugersikkerhed.
- Adgangskodebeskyttelse og brugerprofiler: Adgangskodebeskyt kritiske indstillinger og protokoller og understøtter op til fem brugerprofiler for at muliggøre standardiseret drift i delte og regulerede laboratoriemiljøer.
- Tilpassede kalibreringsmuligheder: Muliggør kalibrering til kundespecifikke væsker eller miljøforhold for at tilpasse ydeevnen til reelle laboratoriearbejdsgange.
- Service- og vedligeholdelsessporing: Indbyggede servicepåmindelser, kalibreringslogfiler og brugssporing understøtter, instrumentstyring og overholdelsesdokumentation over tid.
Tekniske data
Tekniske data
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Brændt Orange |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | ClipTip 300 |
| Model- | Bluetooth |
| Antal kanaler | 8 |
| Programmerbarhed | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Elektronisk pipette |
| Vis mere |