Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, Y-sæt
Artikelnummer. 17890627 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slange stil:
3 x TPE 374
Konnektortyper:
Luer
MPX indsættelseskrop
MPX kropsindsats
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 3/4 tommer Væggen
1/4 tomme ID x 7/16 tommer Væggen
1/8 tommer ID x 1/4 tomme Væggen
3/8 tommer ID x 5/8 tommer Væggen
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange stil Konnektortyper Dimensioner
17890627 3 x TPE 374 MPX kropsindsats 3/8 tommer ID x 5/8 tommer Væggen
17800637 3 x TPE 374 MPX kropsindsats 1/4 tomme ID x 7/16 tommer Væggen
17830687 3 x TPE 374 MPX indsættelseskrop 1/4 tomme ID x 7/16 tommer Væggen
17810637 3 x TPE 374 MPX indsættelseskrop 3/8 tommer ID x 5/8 tommer Væggen
17870627 3 x TPE 374 MPX kropsindsats 1/2 tomme ID x 3/4 tommer Væggen
17820637 3 x TPE 374 Luer 1/8 tommer ID x 1/4 tomme Væggen
17840687 3 x TPE 374 MPX indsættelseskrop 1/2 tomme ID x 3/4 tommer Væggen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17890627 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31106.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 3/8 tommer ID x 5/8 tommer Væggen
Slange stil 3 x TPE 374
Konnektortyper MPX kropsindsats
Produkttype Y sæt
Slangestørrelse 2 x 20 tommer Til 20 tommer (Længde)