Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, Y-sæt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Slange stil:
3 x 12,7 mm (1/2 tomme) ID x 19,05 mm (3/4 tommer) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); MPX in.sert-body
3 x 12,7 mm (1/2 tomme) ID x 19,05 mm (3/4 tommer) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); MPX kropsindsats
3 x 3,22 mm (1/8 tomme) ID x 6,35 mm (1/4 tomme) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); Luer
3 x 6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); MPC in.sert-body
3 x 6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); MPC kropsindsats
3 x 9,52 mm (3/8 tomme) ID x 15,88 mm (5/8 tommer) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); MPC in.sert-body
3 x 9,52 mm (3/8 tomme) ID x 15,88 mm (5/8 tommer) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); MPC kropsindsats
Konnektortyper:
Luer
MPX indsatshus
MPX kropsindsats
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 3/4 tommer væg
1/4 tomme ID x 7/16 tommer væg
1/8 tomme ID x 1/4 tomme væg
3/8 tommer ID x 5/8 tommer væg
Beskrivelse
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
- Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
- Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
- Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
- Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 1/4 tomme ID x 7/16 tommer væg |
| Slange stil | 3 x 6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); MPC in.sert-body |
| Konnektortyper | MPX indsatshus |
| Produkttype | Y sæt |
| Slangestørrelse | 2 x 20 in. to 20 in. (Length) |