Beskrivelse
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
- Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
- Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
- Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
- Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 1/8 tomme ID x 1/4 tomme væg |
| Slange stil | 3 x 3,22 mm (1/8 tomme) ID x 6,35 mm (1/4 tomme) væg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer); Luer |
| Konnektortyper | Luer |
| Produkttype | Y sæt |
| Slangestørrelse | 2 x 20 in. to 20 in. (Length) |