Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, Y-sæt
Artikelnummer. 17800637 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slange stil:
3 x TPE 374
Konnektortyper:
Luer
MPX indsættelseskrop
MPX kropsindsats
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 3/4 tommer Væggen
1/4 tomme ID x 7/16 tommer Væggen
1/8 tommer ID x 1/4 tomme Væggen
3/8 tommer ID x 5/8 tommer Væggen
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange stil Konnektortyper Dimensioner
17800637 3 x TPE 374 MPX kropsindsats 1/4 tomme ID x 7/16 tommer Væggen
17830687 3 x TPE 374 MPX indsættelseskrop 1/4 tomme ID x 7/16 tommer Væggen
17810637 3 x TPE 374 MPX indsættelseskrop 3/8 tommer ID x 5/8 tommer Væggen
17870627 3 x TPE 374 MPX kropsindsats 1/2 tomme ID x 3/4 tommer Væggen
17820637 3 x TPE 374 Luer 1/8 tommer ID x 1/4 tomme Væggen
17840687 3 x TPE 374 MPX indsættelseskrop 1/2 tomme ID x 3/4 tommer Væggen
17890627 3 x TPE 374 MPX kropsindsats 3/8 tommer ID x 5/8 tommer Væggen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17800637 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31108.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensioner 1/4 tomme ID x 7/16 tommer Væggen
Slange stil 3 x TPE 374
Konnektortyper MPX kropsindsats
Produkttype Y sæt
Slangestørrelse 2 x 20 tommer Til 20 tommer (Længde)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.