Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselsenhed, pumpesæt
Artikelnummer. p-7079325 Shop alle Thermo Scientific produkter
Slangestørrelse:
10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT
Konnektortyper:
Luer
MPC
MPX
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 3/4 tommer ydre diameter
1/4 tomme ID x 3/8 tommer ydre diameter
1/4 tomme ID x 7/16 tommer ydre diameter
1/8 tomme ID x 1/4 tomme ydre diameter
3/8 tommer ID x 5/8 tommer ydre diameter
Artikelnummer. 17870687
Brand: Thermo Scientific™ SH31111.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/8 tomme ID x 1/4 tomme ydre diameter
Slange stil 3,22 mm (1/8 tomme) ID x 6,35 mm (1/4 in.) OD; 0,25 m (10 tommer) TPE 374 til 0,5 m (19,7 tommer) Pharmed BPT til 0,25 m (10 in.); TPE 374; Luer
Konnektortyper Luer
Produkttype Pumpesæt
Slangestørrelse 10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT