Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselsenhed, pumpesæt
Artikelnummer. 17870687 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT
Konnektortyper:
Luer
MPC
MPX
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 3/4 tommer OD
1/4 tomme ID x 3/8 tommer OD
1/4 tomme ID x 7/16 tommer OD
1/8 tommer ID x 1/4 tomme OD
3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Konnektortyper Dimensioner
17870687 10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT Luer 1/8 tommer ID x 1/4 tomme OD
17830637 10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT MPC 3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD
17840637 10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT MPX 1/2 tomme ID x 3/4 tommer OD
17850637 10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT MPC 1/4 tomme ID x 7/16 tommer OD
17860687 10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT MPC 1/4 tomme ID x 3/8 tommer OD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17870687 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31111.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/8 tommer ID x 1/4 tomme OD
Slange stil 3,22 mm (1/8 tomme) ID x 6,35 mm (1/4 in.) OD; 0,25 m (10 tommer) TPE 374 til 0,5 m (19,7 tommer) Pharmed BPT til 0,25 m (10 in.); TPE 374; Luer
Konnektortyper Luer
Produkttype Pumpesæt
Slangestørrelse 10 tommer TPE 374, 19,7 tommer Pharmed BPT