Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, forlængersæt
Artikelnummer. 17880687 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
TPE 374, 1 m (3,25 fod)
TPE 374, 2,5 m (8,2 fod)
TPE 374, 5 m (16,4 fod)
Konnektortyper:
Luer
MPC
MPX
Dimensioner:
1,2 tommer ID x 3/4 tommer OD
1/4 tomme x 7/16 tommer OD
1/8 tommer ID x 1/4 tomme OD
3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Konnektortyper Dimensioner
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) MPC 3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 fod) MPC 3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 fod) MPC 3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 fod) Luer 1/4 tomme x 7/16 tommer OD
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) Luer 1/4 tomme x 7/16 tommer OD
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 fod) Luer 1/4 tomme x 7/16 tommer OD
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 fod) MPC 1/4 tomme x 7/16 tommer OD
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) MPC 1/4 tomme x 7/16 tommer OD
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 fod) MPC 1/4 tomme x 7/16 tommer OD
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 fod) Luer 1/8 tommer ID x 1/4 tomme OD
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) Luer 1/8 tommer ID x 1/4 tomme OD
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 fod) Luer 1/8 tommer ID x 1/4 tomme OD
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 fod) MPX 1,2 tommer ID x 3/4 tommer OD
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) MPX 1,2 tommer ID x 3/4 tommer OD
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 fod) MPX 1,2 tommer ID x 3/4 tommer OD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17880687 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31116.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
  • Bestrålingsdosis på 25-40 kGy giver minimum SAL på 10-6 for produktkontaktflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD
Slange stil 9,52 mm (3/8 in.) ID; 15,88 mm (5/8 tomme) OD; TPE 374; 2,5 m (8,2 fod); MPC
Konnektortyper MPC
Produkttype Udvidelsessæt
Slangestørrelse TPE 374, 2,5 m (8,2 fod)