Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, forlængersæt
Artikelnummer. 17860637 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
TPE 374, 1 m (3,25 fod)
TPE 374, 2,5 m (8,2 fod)
TPE 374, 5 m (16,4 fod)
Konnektortyper:
Luer
MPC
MPX
Dimensioner:
1,2 tommer ID x 3/4 tommer ydre diameter
1/4 tomme x 7/16 tomme ydre diameter
1/8 tomme ID x 1/4 tomme ydre diameter
3/8 tommer ID x 5/8 tommer ydre diameter
Artikelnummer. Slangestørrelse Konnektortyper Dimensioner
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 fod) MPC 3/8 tommer ID x 5/8 tommer ydre diameter
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 fod) MPC 3/8 tommer ID x 5/8 tommer ydre diameter
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) MPC 3/8 tommer ID x 5/8 tommer ydre diameter
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 fod) Luer 1/4 tomme x 7/16 tomme ydre diameter
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) Luer 1/4 tomme x 7/16 tomme ydre diameter
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 fod) Luer 1/4 tomme x 7/16 tomme ydre diameter
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 fod) MPC 1/4 tomme x 7/16 tomme ydre diameter
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) MPC 1/4 tomme x 7/16 tomme ydre diameter
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 fod) MPC 1/4 tomme x 7/16 tomme ydre diameter
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 fod) Luer 1/8 tomme ID x 1/4 tomme ydre diameter
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) Luer 1/8 tomme ID x 1/4 tomme ydre diameter
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 fod) Luer 1/8 tomme ID x 1/4 tomme ydre diameter
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 fod) MPX 1,2 tommer ID x 3/4 tommer ydre diameter
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fod) MPX 1,2 tommer ID x 3/4 tommer ydre diameter
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 fod) MPX 1,2 tommer ID x 3/4 tommer ydre diameter
15 options
Artikelnummer. 17860637
Brand: Thermo Scientific™ SH31116.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
  • Bestrålingsdosis på 25-40 kGy giver minimum SAL på 10-6 for produktkontaktflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 3/8 tommer ID x 5/8 tommer ydre diameter
Slange stil 9,52 mm (3/8 in.) ID; 15,88 mm (5/8 tomme) OD; TPE 374; 5 m (16,4 fod); MPC
Konnektortyper MPC
Produkttype Udvidelsessæt
Slangestørrelse TPE 374, 5 m (16,4 fod)