Få mere at vide
Thermo Scientific™ Flydende thioglycollate medium med indikator, dextrose medium
Beskrivelse
Dyrk og isoler aerobe, anaerobe og mikroaerofile organismer ved hjælp af Thermo Scientific™ Flydende thioglycollate medium med indikator, dextrose medium.
- Til sterilitetstest iht USP (USA Pharmacopeia)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: AOAC , BAM, COMPF, USP . |
| Format | SB |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Flydende thioglycollate medium |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Mængde | 10/Pk. |