Få mere at vide
Sampling Systems™ Væskepunktprøveudtager
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
160 mL
300 mL
450 mL
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet i 316L rustfrit stål med silikoneforsegling (FDA-kvalitet)
- Fås i flere forskellige længder
- Let at rengøre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | Silikoneforsegling |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |