Få mere at vide
Sampling Systems™ Væskepunktprøveudtager
Artikelnummer. 15829371 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829371
Brand: Sampling Systems™ 5551S1500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at tillade hurtig punktprøvetagning fra tromler, fustager og de fleste beholdere. Sampling Systems™ Fluid Point Sampler er ideel til prøveudtagning af lægemidler, kosmetik og fødevarer.
  • Fremstillet i 316L rustfrit stål med silikoneforsegling (FDA-kvalitet)
  • Fås i flere forskellige længder
  • Let at rengøre
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer Silikoneforsegling
Kapacitet (metrisk) 450 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Længde (metrisk) 1500 mm