Få mere at vide
BD™ Væske A, dobbelt indpakket
Artikelnummer. 15857731
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
15857731 100 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15857731 Leverandør BD™ Leverandørnr. 257603
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pakket i to Stericlin™ poser før autoklavering for en flaske udvendig fri for mikrobielle kontaminanter. BD™ Fluid A, Double Wrapped er en fortyndings- og skyllevæske til sterilitetstest af farmaceutiske produkter i henhold til membranfiltreringsmetoden.
Væske A er en fortyndings- og skyllevæske ifølge USA og de europæiske farmakopéer.
  • Anvendes til at opløse materialer i test og til at skylle sterile apparater eller materialer
  • Frigiver kontaminerende organismer fra enheden eller materialet i test uden at påvirke deres levedygtighed
  • Proteose Pepton No. 3 fungerer som en stabilisator for mikroorganismer, og opretholder deres levedygtighed
  • Slutsteriliseret inde i en USP infusionsflaske med skillevæg til steril ekstraktion
  • Steril flaske pakket i to Stericlin™ poser til brug i sterile produktionsområder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP, EP
Indhold og opbevaring Opbevar beholderne i mørke ved 5° -25° C
Form Væske
Produkttype Fortynding/skyllevæske
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Autoklaveret
Uden tilsætningsstoffer Ingen polysorbat 80
Format Infusionsflasker dobbelt pakket ind Stericlin™ poser
Formulering Per liter renset vand: Peptisk fordøjelse af animalsk væv - 1 g
Til brug med (applikation) Til opløsning af materialer og til skylning af apparater eller materialer
pH 7.1± 0,2
Mængde 100 ml