Få mere at vide
Flugestone 17-acetat, TRC
Artikelnummer. 18083140
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083140 10 mg
18012850 25 mg
18071250 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF48965010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2529-45-5
Molekylær formel C23 H31 F O5
Molekylvægt (g/mol) 406.49
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (7CI,8CI), Progesterone, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (6CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxyprogesterone, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, Chronogest, Cronolone, FGA, Flugestone acetate, Fluorogestone acetate, Flurogestone acetate, Gyncro-Mate, NSC 65411, SC 9880, Synchronate, Syncro-Mate
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flugestone 17-Acetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31FO5/c1-13(25)22(29-14(2)26)10-8-17-18-6-5-15-11-16(27)7-9-20(15,3)23(18,24)19(28)12-21(17,22)4/h11,17-19,28H,5-10,12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 406.2156