Få mere at vide
Flufenpyr-ethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Flufenpyr-ethyl |
| CAS | 188489-07-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flufenpyr-ethyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl F4 N2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClF4N2O4/c1-3-26-14(24)7-27-13-5-12(11(18)4-10(13)17)23-15(25)8(2)9(6-22-23)16(19,20)21/h4-6H,3,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)COc1cc(N2N=CC(=C(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-[2-chloro-4-fluoro-5-[5-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)pyridazin-1-yl]phenoxy]acetate |
| Show More |