Få mere at vide
Flufenoximacil, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324190
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30324190 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30324190 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13711950
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenoximacil
CAS 2759011-88-4
Analyt- eller komponentnavne Flufenoximacil
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17H14ClF4N3O5
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Methyl (2R)-2-[[(E)-[[2-chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorophenyl]methylene]amino]oxy]propanoate
InChI formel InChI=1S/C17H14ClF4N3O5/c1-8(15(27)29-3)30-23-7-9-4-12(11(19)5-10(9)18)25-14(26)6-13(17(20,21)22)24(2)16(25)28/h4-8H,1-3H3/b23-7+/t8-/m1/s1
SMIL O=C(N1C)N(C(C(F)=C2)=CC(/C=N/O[C@H](C)C(OC)=O)=C2Cl)C(C=C1C(F)(F)F)=O
IUPAC navn methyl (2R)-2-[(E)-[2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]phenyl]methylideneamino]oxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 451.76