Få mere at vide
Flufenaminsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17989989
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17989989 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17989989 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0410.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flufenaminsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenamic Acid
CAS 530-78-9
Analyt- eller komponentnavne Flufenamic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H10 F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine, N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, Etofenamate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
SMIL O=C(O)C=1C=CC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 281.23
Mængde 500 mg
Formel vægt 281,0664 g/mol