missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flufenamic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™

Artikelnummer. 30051566
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0410.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Flufenamic Acid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flufenamic Acid Isopropyl Ester
CAS 68749-59-7
Analyt- eller komponentnavne Flufenamic Acid Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flufenamic Acid Isopropyl Ester, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H16F3NO2/c1-11(2)23-16(22)14-8-3-4-9-15(14)21-13-7-5-6-12(10-13)17(18,19)20/h3-11,21H,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn propan-2-yl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 323.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 323.1133 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.