Få mere at vide
R&D Systems™ Flufenamic acid
Artikelnummer. 18742784
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18742784 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742784 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4522/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium-activated chloride channel blocker; NSAID. Also activates TRPC6
Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Inhibits calcium-activated chloride channels (CaCCs). Also increases currents through TRPC6 channels and inhibits currents through TRPC3 and TRPC7 channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenamic acid
CAS 530-78-9
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C14H10F3NO2
Formel vægt 281.23
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 281.234